Learn More
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Prepacked columns for high-resolution purification of proteins and other biomolecules by ion exchange chromatography. They are well-suited for the preparation of highly pure proteins for structural studies and protein analysis.
Marca: Cytiva 29275877
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.08000kg
Descripción
- Columnas de alta resolución para cromatografía de intercambio iónico a escala de laboratorio
- Adecuadas para preparar proteínas altamente puras y análisis de proteínas en aplicaciones de investigación o control de calidad
- Columna de alta calidad con excelente reproducibilidad, durabilidad y altas estabilidades químicas y de pH
- Sustitución de las columnas Mono Q™ y Mono S™ que ofrecen una resolución similar o mejorada, con una transición sencilla de una plataforma de columna a la otra
- Las resinas de envasado en cromatografía se basan en una matriz de base de agarosa de flujo alto y un pequeño tamaño de gránulo (9 μm promedio).
Especificaciones
50 mm | |
Capacidad iónica: ∼0,12 mmol H+/ml de resina | |
De 0,5 a 2 ml/min | |
Metilsulfonato | |
∼9 µm | |
Columna Capto™ HiRes S 5/50 | |
Esférica |
Columna de intercambio de iones | |
1 mL | |
Análisis o purificación de proteínas y ácidos nucleicos | |
4 MPa (40 bar) | |
Capto™ | |
Cristal Tricorn™ | |
5 mm |
Seguridad y manipulación
- Capto HiRes S 5/50
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.