Learn More
Cytiva Columnas de cromatografía de intercambio iónico Capto™ HiRes
Código de producto. p-7087578 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Columna Capto™ HiRes Q 10/100
Columna Capto™ HiRes Q 5/50
Columna Capto™ HiRes S 10/100
Columna Capto™ HiRes S 5/50
Capacidad de columna:
1 mL
8 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Capacidad de columna unitSize
16267791 Columna Capto™ HiRes Q 5/50 1 mL cada uno
16287791 Columna Capto™ HiRes Q 10/100 8 mL cada uno
16257791 Columna Capto™ HiRes S 5/50 1 mL cada uno
16277791 Columna Capto™ HiRes S 10/100 8 mL cada uno
4 options
Código de producto. 16267791
Marca: Cytiva 29275878
Columnas preenvasadas para la purificación de alta resolución de proteínas y otras biomoléculas mediante cromatografía de intercambio iónico. Son adecuadas para la preparación de proteínas altamente puras para estudios estructurales y análisis de proteínas.
  • Columnas de alta resolución para cromatografía de intercambio iónico a escala de laboratorio
  • Adecuadas para preparar proteínas altamente puras y análisis de proteínas en aplicaciones de investigación o control de calidad
  • Columna de alta calidad con excelente reproducibilidad, durabilidad y altas estabilidades químicas y de pH
  • Sustitución de las columnas Mono Q™ y Mono S™ que ofrecen una resolución similar o mejorada, con una transición sencilla de una plataforma de columna a la otra
  • Las resinas de envasado en cromatografía se basan en una matriz de base de agarosa de flujo alto y un pequeño tamaño de gránulo (9 μm promedio).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de intercambio de iones
Descripción Capacidad iónica: ∼0,23 mmol Cl-/ml de resina
Capacidad de columna 1 mL
Caudal De 0,5 a 2 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Análisis o purificación de proteínas y ácidos nucleicos
Grupo de intercambio iónico Amonio cuaternario
Presión máxima 4 MPa (40 bar)
Tamaño de partículas ∼9 µm
Línea de productos Capto
Tipo Columna Capto™ HiRes Q 5/50
Forma de partícula Esférica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto HiRes Q 5/50
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.