Learn More
Erlab™ Filtros para campanas de humos sin conductos portátiles Captair™
Proporcionan protección personal durante la manipulación de productos químicos líquidos, gaseosos y sólidos. Los filtros para campanas de humos sin conductos portátiles Erlab™ Captair™ permiten la filtración de vapores orgánicos, ácidos, de formaldehído y amoníaco además de polvos finos.
Marca: Erlab™ H01074201
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
Descripción
Proporciona protección personal durante la manipulación de productos químicos líquidos, gaseosos o sólidos.Tipos de filtro disponibles:
- GF4 AS: vapores orgánicos
- GF4 BE +: vapores orgánicos más vapores ácidos
- GF4 F: vapores de formaldehído
- GF4 K: vapores de amoníaco
- GF4 HP: filtro HEPA HI4 para polvos
Especificaciones
BE | |
Campana móvil de aspiración de gases con filtración sin conducto | |
Filtro de repuesto | |
Para vapores orgánicos y vapores ácidos |