Learn More
Erlab™ Filtros para campanas de humos sin conductos portátiles Captair™
Proporcionan protección personal durante la manipulación de productos químicos líquidos, gaseosos y sólidos. Los filtros para campanas de humos sin conductos portátiles Erlab™ Captair™ permiten la filtración de vapores orgánicos, ácidos, de formaldehído y amoníaco además de polvos finos.
391.00€ - 890.40€
Especificaciones
Tipo de producto Filtro de repuesto
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Tipo de filtro Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de filtro Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10688990
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
H01074201
BE Para vapores orgánicos y vapores ácidos Campana móvil de aspiración de gases con filtración sin conducto
826.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
11831545
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
H11074201
BE Para vapores orgánicos y vapores ácidos Campana móvil de aspiración de gases con filtración sin conducto
816.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
12192540
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
H11074301
K Para vapores de amoníaco Campana móvil de aspiración de gases con filtración sin conducto
890.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
12010393
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
H11074101
AS Para vapores orgánicos Campana móvil de aspiración de gases con filtración sin conducto
530.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15341191
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
H01074101
AS Para vapores orgánicos Todas las campanas extractoras Captair
551.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
15109598
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
H01074301
K Para vapores de amoníaco Campana extractora móvil de filtración sin conductos 834/1634
890.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
11841545
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
H11074101
AS Para vapores orgánicos Campana móvil de aspiración de gases con filtración sin conducto Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Proporciona protección personal durante la manipulación de productos químicos líquidos, gaseosos o sólidos.
Tipos de filtro disponibles:
  • GF4 AS: vapores orgánicos
  • GF4 BE +: vapores orgánicos más vapores ácidos
  • GF4 F: vapores de formaldehído
  • GF4 K: vapores de amoníaco
  • SG4 HP: Filtro HEPA HI4 para polvos
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de repuesto