Learn More
Erlab™ Armario filtrante de aire limpio Captair Flow 321 Smart
Descripción
- Normas de seguridad: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U16) - Calidad del aire dentro del recinto: Norma ISO Clase 5* EN 14644-1
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Internas: L 765 x P 621 x H 732 (altura útil de la superficie de trabajo) - Externas: L 808 x P 621 x H 1110/1205 (altura máx/mín de la columna de filtración)
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz (dependiendo de la configuración)
- Velocidad frontal del aire (m/s-fpm) 0,35 - 69 (según la configuración)
- Caudal de aire (m3/h-CFM) 320 / 188 150 / 88 (según configuración)
- Consumo de energía: 55 - 35 W (dependiendo de la configuración)
- Nivel de decibelios 59 - 49 dBA (dependiendo de la configuración)
- Paneles laterales y frontales: Acrílico resistente a productos químicos
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Filtro de partículas (1P) HEPA H14: Esta tecnología de filtración atrapa partículas mayores a 0,1 μm con una eficiencia del 99,995% según el método MPPS establecido en la norma EN 1822-1. ULPA U16: Esta tecnología de filtración atrapa partículas mayores a 0,1 μm con una eficiencia del 99,99995% según el método MPPS establecido en la norma EN 1822-1.
- Filtro de carbón (opcional) (1C) Agregar un filtro de carbón a su gabinete permite proteger sus muestras contra los COV. Filtro AS: Para vapores orgánicos
- Prefiltro de partículas: Protege los filtros de partículas del polvo contenido en el ambiente del laboratorio (sólo para la versión 1P)
- Sensor de detección: Tipo S Detección automática de COV - penetración del filtro
- El anemómetro monitorea una caída de presión que indica que es necesario reemplazar el prefiltro o el filtro.
- Iluminación interior: LED - IP 44 - 6000K - 800 lux
- Botón de luz de techo opcional
- Puertos de servicios públicos del panel lateral: para permitir que los cables eléctricos y/o líneas de fluido ingresen al gabinete con facilidad: 2 por unidad
- Encimera Acero inoxidable 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Bancos: Carro rodante (Mobicap) o banco fijo (Benchcap)
- Estantes: Estante interno deslizante de metal (sólo para Benchcap)
- Interfaz de comunicación: Comunicación simple mediante pulsos audibles y luminosos: tiempo de funcionamiento de la unidad, velocidad del aire, alarma automática para detectar una falla de filtración, alarma de falla del ventilador.
- APLICACIÓN eGuard para control remoto para monitorear la campana, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tableta y PC)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabina biológica para PCR |
| Recubrimiento | Acero electro-galvanizado resistente a la corrosión recubierto de polímero termo-endurecedor anti-ácido |
| Tipo de iluminación | LED, UV Neón |
| Material | Stainless Steel |
| Velocidad del aire | 0.35 to 69 m/sec. |
| Certificaciones/conformidad | CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO Class 5, EN 14644-1 |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 621 x 808 x 1205 mm |
| Nivel de ruido | 49 to 59 dBA |
| Tensión | 110/230 V |
| Vataje | 35 to 55 W |