Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Specimen Collection Kits
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Specimen Collection Kits enable straightforward sample collection for drug testing programs.
Marca:  Thermo Scientific™ 91024TV
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195291
  • 175.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The Thermo Scientific™ Capitol Vial Urine Specimen Collection kits feature a flip-top 90mL collection vial and a specimen transport bag that are individually packaged for convenience. The kits are available with or without sealing tape for sample security.
Componentes del kit:
  • Recipiente con tapa abatible de 90 ml con diseño de válvula doble y tira de temperatura
  • Bolsa de transporte de muestras de bolsillo doble con almohadilla absorbente
  • Bolsa termosellada de 127 mm x 203 mm (5 pulg. X 8 pulg.)
  • Cinta de prueba (incluida en el kit con SKU n.º 91020TV)
  • A prueba de manipulación
  • Sello de bloqueo
  • Embolsadas individualmente
Especificaciones
Especificaciones
Kit de recogida de muestras
No estéril
Tapa abatible a prueba de manipulación
Kit de muestras para la gestión del dolor Capitol Vial (90 ml) en bolsas individuales
100/caja
Polipropileno
90 mL
Natural
52 mm