Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Specimen Collection Kits
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Specimen Collection Kits enable straightforward sample collection for drug testing programs.
175.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de recogida de muestras |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilidad | No estéril |
Tipo de tapón | Tapa abatible a prueba de manipulación |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17185291
|
Thermo Scientific™
91020TV |
Kit de muestras a prueba de manipulaciones Capitol Vial (90 ml) con cinta de pruebas en bolsas individuales |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17195291
|
Thermo Scientific™
91024TV |
Kit de muestras para la gestión del dolor Capitol Vial (90 ml) en bolsas individuales |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Thermo Scientific™ Capitol Vial Urine Specimen Collection kits feature a flip-top 90mL collection vial and a specimen transport bag that are individually packaged for convenience. The kits are available with or without sealing tape for sample security.
Kit Components:
- A tamper evident 90 mL flip top container with lock seal and dual scale temperature strip
- Dual pocket specimen transport bag with absorbent pad for sample and documentation security
- Each kit is individually bagged
- Evidence tape (Included in kit with SKU # 91020TV)
Especificaciones
Kit de recogida de muestras | |
No estéril | |
Natural | |
100/caja |
Polipropileno | |
Tapa abatible a prueba de manipulación | |
52 mm |