Learn More
Thermo Scientific™ Vial de 40 ml Capitol Vial
Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas, suministros de oficina y envasado general.
96.40€ - 299.00€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 28 mm |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Volumen (métrico) | 40 ml |
Tipo de tapón | A presión |
Código de producto | Marca | Color | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15648578
|
Thermo Scientific™
LI02 |
Natural | Recipiente de 40 ml |
96.40€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15658578
|
Thermo Scientific™
LICAP2500 |
Blanco | Tapón a presión para recipiente de 40 ml (recipiente no incluido) |
299.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Thermo Scientific™ Capitol Vial 40mL Snap-Cap Vials are ideal for food and beverage samples, small part storage, and general packaging.
- Food grade polypropylene
- Tight fit snap on cap secures container
- Container and caps are sold separately
- Translucent vial for easy visibility of contents
- Non-Sterile
- 1.1 I.D. x 3.14in.L (28 x 80mm) vial
Especificaciones
28 mm | |
No estéril | |
40 ml | |
A presión |