Learn More
Thermo Scientific™ Vial de 40 ml Capitol Vial
Descripción
Thermo Scientific™ 40 mL Snap-Cap Vials are ideal for food and beverage samples, small part storage, and general packaging.
Características:
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- El tapón de ajuste a presión asegura el recipiente
- Los recipientes y los tapones de ajuste a presión se venden por separado
- Vial translúcido para una fácil visibilidad del contenido
- Estéril
- Vial de 28 mm de diámetro interno x 80 mm de longitud (1,1 x 3,14 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Recipiente de 40 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 28 mm |
| Color | Natural |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 40 ml |
| N.º por caja | 500 |
| Volumen (imperial) | 1,35 oz |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | A presión |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón a presión - PN LICAP2500 (no incluido) |
| Mostrar más |