Learn More
Endecotts™ Sieve Calibration Standards
Use for calibration of the woven wire mesh sieves. All reference samples supplied by Endecotts are provided with a Certificate of Calibration and are fully traceable to National Standards
Marca: Endecotts™ ZSICSA-2.36
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Calibra los cribados con una precisión de ± 1 μm.
- Las microesferas de vidrio sodocálcico pasan por toda la superficie del tamiz y a través de cada orificio.
- Trazables al Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido.
- Los estándares incluyen una tabla de calibraciones.
Especificaciones
Calibración de malla de bola | |
Tamiz | |
2,36 mm |
Vidrio sódico-cálcico | |
2/paq. |