Learn More
Endecotts™ Sieve Calibration Standards
Use for calibration of the woven wire mesh sieves. All reference samples supplied by Endecotts are provided with a Certificate of Calibration and are fully traceable to National Standards
228.00€ - 441.00€
Especificaciones
Material | Vidrio sódico-cálcico |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Tamiz |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11924305
|
Endecotts™
ZSICSA-.212 |
212 μ m |
241.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11914315
|
Endecotts™
ZSICSA-1.18 |
1,18 mm |
293.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11904465
|
Endecotts™
ZSICSA-2.36 |
2,36 mm |
441.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11964305
|
Endecotts™
ZSICSA-.500 |
500 μ m |
228.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11954295
|
Endecotts™
ZSICSA-.053 |
53 μ m |
241.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11934305
|
Endecotts™
ZSICSA-.250 |
250 μm |
228.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11944305
|
Endecotts™
ZSICSA-.300 |
300 μm |
228.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Calibrates sieves to an accuracy of ±1μm
- Soda-lime glass microspheres pass over the entire surface of the sieve and through every aperture.
- Traceable to the United Kingdom National Physical Laboratory
- Standards include a calibration chart.
Especificaciones
Vidrio sódico-cálcico | |
Tamiz |