Learn More
Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes
Mechanically robust, precise and reliable, these multi-channel micropipettes use a twin cam setting system for calibration stability. Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes include winding-free, instant volume adjustment.
707.80€ - 1010.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Gray |
Material | Plastic |
Modelo | Calibra™ Digital 852 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10350271
|
Socorex™
852.08.010 |
1 to 10 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10743111
|
Socorex™
852.12.100 |
10 to 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10399640
|
Socorex™
852.08.100 |
10 to 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10186620
|
Socorex™
852.12.200 |
20 to 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Totalmente autoclave• Fiabilidad calibrado
• Llave suministrada.
Especificaciones
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). | |
Gray | |
Calibra™ Digital 852 | |
Micropipette | |
Shock, Heat, Chemicals and UV-light |
Autoclavable | |
Plastic | |
Calibra™ | |
1 Each | |
36 Months |