Learn More
Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes
Código de producto. 10350271
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 20 to 200 μl
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales unitSize
10350271 De 1 a 10 μl 8 cada uno
10743111 De 10 to 100 μl 12 cada uno
10399640 De 10 to 100 μl 8 cada uno
10186620 De 20 to 200 μl 12 cada uno
4 options
Código de producto. 10350271
Marca: Socorex™ 852.08.010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mechanically robust, precise and reliable, these multi-channel micropipettes use a twin cam setting system for calibration stability. Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes include winding-free, instant volume adjustment.
  • Multi-channel micropipettes with winding-free, instant volume adjustment.
  • Long-term performance stability.
  • Shock, heat, chemical and UV-light resistance.
  • Reliable user calibration.
  • Comfort and safety.
    • Easy and glove friendly volume setting and tip ejection.
  • Instant volume setting.
    • Twin cam system with pre-calibrated steps for true digital volume
      entry and numerical display.
    • Fast setting of key volumes - secondary increments changed only if required.
  • 360° rotating volumetric module.
  • Sequential tip ejection.
  • Autoclavable at 121°C / 250°F
Especificaciones
Exactitud <±3,5% - <±1,5%
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro).
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Material Plástico
Modelo Digital 852
Número de canales 8
Línea de productos Calibra
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Incrementos 0,5 μl
Precisión <3.0% - <1.0%
Cantidad 1 Each
Resistencia Shock, Heat, Chemicals and UV-light
Garantía 36 meses
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.