missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadherin-17 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 3B10A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Cadherin-17 |
---|---|
Clon | 3B10A9 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827475
|
Proteintech
60351-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817475
|
Proteintech
60351-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cadherins are calcium dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types.Especificaciones
Cadherin-17 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cadherin-17, CDH16, CDH17, HPT 1, HPT1, LI cadherin, Liver intestine cadherin | |
CDH17 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3B10A9 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Porcine, Human | |
Q12864 | |
100157834, 1015 | |
Cadherin-17 Fusion Protein Ag19488 | |
Primary | |
-20°C | |
CDH17 |