missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1R Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | C1R |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827224
|
Proteintech
17346-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817224
|
Proteintech
17346-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody recognizes full-length C1r chain and the cleaved B chain.
C1r B chain is a serine protease that combines with C1q and C1s to form C1, the first component of the classical pathway of the complement system.Especificaciones
C1R | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P00736 | |
715 | |
C1R Fusion Protein Ag11390 | |
Primary | |
-20°C | |
C1R |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C1R, Complement C1r subcomponent | |
C1R | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |