Learn More
Uvex Busingess Casual 95388 Insole - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business Casual
Marca: Uvex 9538847
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Absorción de impactos de los pies de superficie completa
- Material altamente transpirable y absorbente de humedad
- Perforación para mejorar la transpirabilidad
- Las zonas de absorción de impactos facilitan el movimiento natural de los pies
- Compatibilidad con la piel y estructura superficial agradable
- Soporta el arco de los pies
- N.º de artículo 9538.8
- Tamaño: Desde 38 hasta 48
Especificaciones
Negro | |
Microvelour | |
No | |
Anchura estándar | |
No |
Uvex Business Casual | |
47 | |
Unisex | |
Sí |