Learn More
Uvex Busingess Casual 95388 Insole - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business Casual
18.45€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Uvex Business Casual |
Material | Microvelour |
Desechables | No |
Sexo | Unisex |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17278171
|
Uvex
9538838 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17288171
|
Uvex
9538839 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17298171
|
Uvex
9538840 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17208181
|
Uvex
9538841 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17218181
|
Uvex
9538842 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17228181
|
Uvex
9538843 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17238181
|
Uvex
9538844 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17248181
|
Uvex
9538845 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17258181
|
Uvex
9538846 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17268181
|
Uvex
9538847 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17278181
|
Uvex
9538848 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Full surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Perforation for improved breathability
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9538.8
- Size: 38 to 48
Especificaciones
Negro | |
Microvelour | |
Unisex | |
Sí |
Uvex Business Casual | |
No | |
Anchura estándar | |
No |