Learn More
Abeba™ Zapatos Business Lady 3940
Cómodos con pala de cuero liso. Antiestáticos.
Marca: Abeba™ 3940/38
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Piel suave
- Negro
- Suela de cuero antiestático
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Talón 60 mm
Especificaciones
Negro | |
Cuero | |
Cuero |
Microfibra | |
38 | |
3940 |