Learn More
Buffer solution pH 6.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15664000
Buffer solution pH 6.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122059 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Código de producto. 15664000
Marca: Honeywell-Fluka 335451L
Solicitar formato a granel o personalizado
Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 6.0 (20°C)
Nombre de nota Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥98.0000%
% máx. CAS ≤99.0000%, ≤2.0000%
CAS 68-04-2, 144-33-2
Densidad 1.00 g/cm3
Cantidad 1 L
Tipo de solución Buffer
Número MDL MFCD00012462
Envase Frasco de polietileno
Sinónimo Sodium citrate buffer solution, Buffer solution from sodium citrate
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 6.0 (20 °C)
Título del producto
Buffer solution pH 6.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™ >