Learn More
Buffer solution pH 4, Phthalate buffer, traceable to NIST, colored red, Thermo Scientific™
40.00€ - 70.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10473053
|
Thermo Scientific Acros
383840010 |
1 L | Plastic bottle |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10259243
|
Thermo Scientific Acros
383840025 |
2.5 L | Plastic bottle |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
pH buffer