Learn More
Buffer solution pH 4, Phthalate buffer, traceable to NIST, colored red, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 383840010
Detalles adicionales : CAS : 877-24-7 Peso : 1.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10473053
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
pH buffer
Especificaciones
Especificaciones
Buffer solution pH 4
877-24-7,7732-18-5,7487-94-7,3244-88-0
1.0000g/mL
Liquid
MFCD00217672
1
14, 7612
Phthalate buffer, traceable to NIST
Red
3.98 to 4.02 (20°C)
1 L
Plastic bottle
Traceable to NIST
Solubility in water: miscible.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos