Learn More
Solución tampón, pH 13,00 (+/-0,01 a 25 °C), incolora, Specpure™, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046307.K2
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C), No Color, Specpure™, NIST Traceable is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C) | |
1 L | |
MFCD03458582 | |
Miscible with water |
NIST Traceable | |
Incolora | |
Specpure™ | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- Buffer solution, pH 13.00
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only