Learn More
Solución tampón, pH 13,00 (+/-0,01 a 25 °C), incolora, Specpure™, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C), No Color, Specpure™, NIST Traceable is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C) |
Nombre de nota | NIST Traceable |
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD03458582 |
Color | Incolora |
Solubilidad | Miscible with water |
Cantidad | 500 mL |
Grado | Specpure™ |
Seguridad y manipulación
- Buffer solution, pH 13.00
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide