Learn More
Tampón, estándar de referencia de precisión, pH 10,000 ± 0,005 a 25 °C, Ricca Chemical
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tampón de pH 10,000 líquido de alta precisión
- Se venden en frascos individuales de 500 ml o en una caja de doce.
- Almacenar alejado de la luz solar directa.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer, Precision Reference Standard |
Nombre de nota | pH 10.000 ± 0.005 at 25 deg C (Color Coded Blue) |
CAS | 497-19-8, 7732-18-5, 1310-73-2 |
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Azul |
Concentración | 1X |
Para utilizar con (aplicación) | Calibration |
Para utilizar con (equipo) | pH Meter and Electrode |
pH | 10 |
Mostrar más |
Título del producto
Tampón, estándar de referencia de precisión, pH 10,000 ± 0,005 a 25 °C, Ricca Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido