missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Buechner Filter Funnels
For use in general filtration applications in the laboratory.
Marca: Witeg™ 2 367 074
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Varias capacidades disponibles
- Varios tamaños de disco y longitudes de vástago
Especificaciones
45 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
10 mm | |
Embudo de filtración Buchner |
75 ml | |
Filtración | |
P4 |