Learn More
Witeg™ Buechner Filter Funnels
For use in general filtration applications in the laboratory.
31.40€ - 39.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Embudo de filtración Buchner |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración |
Longitud del tubo (métrico) | 10 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11857810
|
Witeg™
2 367 053 |
50 ml | P3 |
31.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11877810
|
Witeg™
2 367 073 |
75 ml | P3 |
35.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11887810
|
Witeg™
2 367 074 |
75 ml | P4 |
39.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made from borosilicate glass
- Multiple capacities available
- Multiple disc sizes and stem lengths
Especificaciones
Embudo de filtración Buchner | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtración | |
10 mm |