Learn More
BUCHI Matraces receptores para rotavapores
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor. Los matraces receptores esféricos Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para recoger disolventes condensados.
Marca:  BUCHI 000426
Detalles adicionales : Peso : 0.42000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10436391
  • 324.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavaporLos matraces receptores esféricos Buchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas.Ideales para recoger disolventes condensados.
  • Matraces receptores esféricos para evaporadores giratorios con junta de bola (35/20)
  • Uso exclusivo de vidrio de borosilicato DURAN 3.3
  • Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
  • Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
  • Disponibles en volúmenes desde 50 ml hasta 3000 ml
  • Disponible sin revestimiento, con revestimiento P+G o P+G LT para condensadores de hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio estándar
Evaporador giratorio
Sin revestimiento
2000 mL
Matraz receptor
Articulación esférica KS-35
Forma redonda