Descripción
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor Los matraces receptores esféricos Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas Ideales para recoger disolventes condensados.
- Matraces receptores esféricos para evaporadores giratorios con junta de bola (35/20)
- Uso exclusivo de DURAN vidrio de borosilicato 3.3
- Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
- Disponible en volúmenes desde 50 mL hasta 3000 mL.
- Disponible sin revestimiento, con revestimiento P+G o P+G LT para condensadores de hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo | Matraz receptor |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporador giratorio |
| Incluye | Articulación esférica KS-35 |
| Material (recubrimiento) | Plástico y vidrio |
| Forma | Redondo |
| Junta cónica | 35/20 |
| Volumen (métrico) | 500 mL |