Learn More
BTX™ Electrodos Genetrodes™
Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
Marca: BTX™ 450115
Detalles adicionales : Peso : 0.03060kg
Descripción
- Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
- Cinco modelos disponibles
- Los modelos 508 y 510 son rectos con puntas doradas diseñadas para aplicaciones in vivo generales
- Los modelos 512, 514 y 516 son electrodos en forma de L con puntas doradas diseñadas para electroporación in vivo e in ovo
Información de órdenes
Soporte Genetrode con eje disponible por separado (N.º de catálogo BTX515).
Especificaciones
Administración de genes in vivo, administración de genes ex vivo, administración de genes in ovo | |
Gold | |
Electroporation accessory | |
Genetrodes, 5 mm L-Shape (GOLD TIP) | |
Soporte Genetrodes/Genepaddiles, cable de poste cuadrado y cable de conector coaxial de tipo banana | |
5 mm | |
De 1 s a 99 ms | |
1 Ea. | |
De 1 a 10 mm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630 | |
BTX Electroporators | |
0/200V | |
Curva en forma de L | |
0,19 in | |
Más de ∼1500 pulsos | |
10 μs a 99 ms. en PBS | |
0,03/0,39 pulg | |
Punta dorada | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.