Learn More
BTX™ Electrodos Genetrodes™
Click to view available options
Forma del electrodo:
Curva en forma de L
Recto
Longitud del electrodo (métrico):
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con los sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
- Cinco modelos disponibles
- Los modelos 508 y 510 son rectos con puntas doradas diseñadas para aplicaciones in vivo generales
- Los modelos 512, 514 y 516 son electrodos en forma de L con puntas doradas diseñadas para electroporación in vivo e in ovo
Información de órdenes
Genetrode holder with shaft available separately (Cat. No. BTX515).
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de genes in vivo, administración de genes ex vivo, administración de genes in ovo |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630 |
| Material | Gold |
| Línea de productos | BTX Electroporators |
| Tipo de producto | Electroporation accessory |
| Tensión | 0/200V |
| Descripción | Genetrodes, 3 mm L-Shape (GOLD TIP) |
| Forma del electrodo | Curva en forma de L |
| Incluye | Soporte Genetrodes/Genepaddiles, cable de poste cuadrado y cable de conector coaxial de tipo banana |
| Longitud del electrodo (imperial) | 0,11 in |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.