Learn More
BTX™ Kits de electrodos Genetrodes™
Electrodos reutilizables de tipo aguja, disponibles en cinco modelos que se adaptan a sus necesidades de aplicación
Marca: BTX™ 450164
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Includes: Soporte Genetrodes/Genepaddle 45-0203, cables de postes cuadrados 450201 y cable de conector macho coaxial tipo banana 450210
Descripción
• Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
• Cinco modelos disponibles
- Los modelos 508 y 510 son rectos con puntas doradas diseñadas para aplicaciones in vivo generales
- Los modelos 512, 514 y 516 son electrodos en forma de L con puntas doradas diseñadas para electroporación in ovo
- El soporte Genetrodes515 coloca correctamente todos los electrodos en un espacio predeterminado (10 ranuras, 1 mm de separación)
Especificaciones
Aplicaciones in ovo | |
Gold | |
Electroporation accessory | |
Genetrodes, 1 mm L-Shape (GOLD TIP) | |
0,5 mm | |
Soporte Genetrodes/Genepaddle 45-0203, cables de postes cuadrados 450201 y cable de conector macho coaxial tipo banana 450210 | |
1 mm | |
De 1 s a 99 ms | |
1 Ea. | |
De 1 a 10 mm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630 | |
BTX Electroporation | |
0/200V | |
0.02 in. | |
Curva en forma de L | |
0,039 in | |
Más de ∼1500 pulsos | |
10 μs a 99 ms. en PBS | |
0,03/0,39 pulg | |
Punta dorada | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.