Learn More
BTX™ Kits de electrodos Genetrodes™
Descripción
Includes
Soporte Genetrodes/Genepaddle 45-0203, cables de postes cuadrados 450201 y cable de conector macho coaxial tipo banana 450210
• Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
• Cinco modelos disponibles
- Los modelos 508 y 510 son rectos con puntas doradas diseñadas para aplicaciones in vivo generales
- Los modelos 512, 514 y 516 son electrodos en forma de L con puntas doradas diseñadas para electroporación in ovo
- El soporte Genetrodes515 coloca correctamente todos los electrodos en un espacio predeterminado (10 ranuras, 1 mm de separación)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones in ovo |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630 |
| Material | Gold |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Electroporation accessory |
| Tensión | 0/200V |
| Descripción | Genetrodes Kit, 5 mm L-Shape (GOLD TIP) |
| Diámetro (imperial) | 0.02 in. |
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Forma del electrodo | Curva en forma de L |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.