Learn More
BTX™ Kits de electrodos Genetrodes™
Electrodos reutilizables de tipo aguja, disponibles en cinco modelos que se adaptan a sus necesidades de aplicación
Marca:  BTX™ 450162
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457280
  • 1435.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Includes: Soporte Genetrodes/Genepaddle 45-0203, cables de postes cuadrados 450201 y cable de conector macho coaxial tipo banana 450210
Descripción
Descripción
•    Electrodos reutilizables tipo aguja compatibles con sistemas de electroporación BTX Gemini X2 y ECM-2001
•    Cinco modelos disponibles
  • Los modelos 508 y 510 son rectos con puntas doradas diseñadas para aplicaciones in vivo generales
  • Los modelos 512, 514 y 516 son electrodos en forma de L con puntas doradas diseñadas para electroporación in ovo
  • El soporte Genetrodes515 coloca correctamente todos los electrodos en un espacio predeterminado (10 ranuras, 1 mm de separación)
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones in ovo
Gold
Electroporation accessory
Genetrodes Kit, 5 mm L-Shape (GOLD TIP)
0,5 mm
Soporte Genetrodes/Genepaddle 45-0203, cables de postes cuadrados 450201 y cable de conector macho coaxial tipo banana 450210
5 mm
De 1 s a 99 ms
1 Ea.
De 1 a 10 mm
Non-sterile
Square Wave
Generadores ECM 830, EMC 2001, ECM 630
BTX Electroporation
0/200V
0.02 in.
Curva en forma de L
0,19 in
Más de ∼1500 pulsos
10 μs a 99 ms. en PBS
0,03/0,39 pulg
Punta dorada
Banana Plug to Micrograbber
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.