Learn More
Steris™ Cinta adhesiva normal Browne™
Utilice la cinta adhesiva normal Browne™ al esterilizar en autoclave para mantener los objetos en su sitio y evitar que se desplacen; la eficacia de la cinta no se ve afectada por el vapor.
Marca: Steris™ 0161AB
Detalles adicionales : Peso : 0.12420kg
Descripción
- Papel normal
- Crema
-
Especificaciones
Crema | |
Para la esterilización en autoclave de indicadores de procesos | |
No sensible al vapor, diseño en forma de cinta de embalaje con cualidades adhesivas especiales para soportar la esterilización con vapor | |
Caja de cartón de 36 | |
Vapor |
50 m x 25 mm | |
Cinta adhesiva normal | |
Papel | |
Sí |