Learn More
Steris™ Cinta adhesiva normal Browne™
Utilice la cinta adhesiva normal Browne™ al esterilizar en autoclave para mantener los objetos en su sitio y evitar que se desplacen; la eficacia de la cinta no se ve afectada por el vapor.
3.31€ - 120.64€
Especificaciones
Color Crema
Para utilizar con (aplicación) Para la esterilización en autoclave de indicadores de procesos
Tipo de producto Cinta adhesiva normal
Material Papel
Método de esterilización Vapor
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Indicador de esterilización Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Indicador de esterilización Precio Cantidad y disponibilidad  
12789125
Ver documentos Detalles de la promoción
Steris™
0160AB
50m x 19mm No Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12799125
Ver documentos Detalles de la promoción
Steris™
0161AB
50 m x 25 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Papel normal
  • Crema
Especificaciones
Especificaciones
Crema
Cinta adhesiva normal
Vapor
Para la esterilización en autoclave de indicadores de procesos
Papel