Learn More
Gasa de bronce, aleación 220, malla 200 tejida a partir de alambre de 0,053 mm de diámetro, Thermo Scientific™
27.80€ - 63.90€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15466835
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045223.HB |
300 x 300 mm |
63.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15456835
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045223.GT |
150 x 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||