Learn More
Gasa de bronce, aleación 220, malla 200 tejida a partir de alambre de 0,053 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045223.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15466835
  • 63.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Bronze gauze, Alloy 220
MFCD00198187
200 Mesh
200 mesh woven from 0.053mm (0.0021 in.) dia. wire
300 x 300 mm
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos