Learn More
Bromophenol Blue, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical B/P620/44
Detalles adicionales : CAS : 115-39-9 Peso : 0.00500kg
Especificaciones
279°C | |
C19H10Br4O5S | |
669.96g/mol | |
Rojo a violeta | |
Sólido |
115-39-9 | |
5875 | |
Tarro de cristal | |
5 g |