Especificaciones
| Punto de fusión | 279°C |
| CAS | 115-39-9 |
| Fórmula molecular | C19H10Br4O5S |
| Número MDL | 5875 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 669.96g/mol |
| Envase | Tarro de cristal |
| Color | Rojo a violeta |
| Cantidad | 5 g |
| Forma física | Sólido |