Learn More
Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical B/4320/44
Detalles adicionales : CAS : 76-60-8 Peso : 0.00500kg
Especificaciones
225°C | |
C21H14Br4O5S | |
698.01g/mol | |
Beige | |
Sólido en polvo |
76-60-8 | |
5874 | |
Tarro de cristal | |
5 g |