Especificaciones
| Punto de fusión | 225°C |
| CAS | 76-60-8 |
| Fórmula molecular | C21H14Br4O5S |
| Número MDL | 5874 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 698.01g/mol |
| Envase | Tarro de cristal |
| Color | Beige |
| Cantidad | 1 g |
| Forma física | Polvo |