Learn More
Branson Ultrasonics™ Astas de copa Sonifier™
Para su uso con homogeneizadores celulares Sonifier™ S-450
2865.00€ - 3710.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Asta de copa |
---|---|
Material | Titanio |
Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador celular Sonifier™ S-450 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11745968
|
Branson Ultrasonics™
101147046 |
Ideal para química sanguínea, cultivo de tejidos, emulsión, dispersión, vesículas lipídicas, suspensión, homogeneización y desgasificación | 3,6 in |
3710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11755968
|
Branson Ultrasonics™
101147047 |
Ideal para la preparación de liposomas, virus y materiales radioactivos | 2 in |
2865.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Procese las muestras en total aislamiento.
- Permiten la sonificación de la muestra sin que el asta entre en contacto con el líquido.
- Elija el asta estándar o de alta intensidad.
Asta de copa estándar
- Para tamaños de muestra inferiores a 1 ml
- Puede procesar simultáneamente varios viales o tubos de ensayo sellados con parámetros idénticos.
- Ideal para la preparación de liposomas, virus y materiales radioactivos
- Procesa muestras individuales en tubos de ensayo o recipientes sellados.
- Construcción en titanio sólido con camisa de agua
- La forma cóncava permite una cavitación de alta intensidad para una alteración celular máxima.
- Ideal para química sanguínea, cultivo de tejidos, emulsión, dispersión, vesículas lipídicas, suspensión, homogeneización y desgasificación
- Dimensiones (D. E. x L. aprox.): 3,56 x 7 pulgadas (91 x 180 mm)
- Tamaño de cavidad: 43 mm
- Puerto de refrigeración con NPT de 0,125 con accesorio Nalgon™ suministrado
Spécification
Asta de copa | |
Titanio | |
Homogeneizador celular Sonifier™ S-450 |