Learn More
Branson Ultrasonics™ Astas de copa Sonifier™
Click to view available options
Diámetro (imperial):
2 pulg
3 in
3,6 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Procese las muestras en total aislamiento.
- Permiten la sonificación de la muestra sin que el asta entre en contacto con el líquido.
- Elija el asta estándar o de alta intensidad.
Asta de copa estándar
- Para tamaños de muestra inferiores a 1 ml
- Puede procesar simultáneamente varios viales o tubos de ensayo sellados con parámetros idénticos.
- Ideal para la preparación de liposomas, virus y materiales radioactivos
- Procesa muestras individuales en tubos de ensayo o recipientes sellados.
- Construcción en titanio sólido con camisa de agua
- La forma cóncava permite una cavitación de alta intensidad para una alteración celular máxima.
- Ideal para química sanguínea, cultivo de tejidos, emulsión, dispersión, vesículas lipídicas, suspensión, homogeneización y desgasificación
- Dimensiones (D. E. x L. aprox.): 91 x 180mm (3,56 x 7 pulg)
- Tamaño de cavidad: 43 mm
- Puerto de refrigerante con NPT de 0,31 cm (0,125 pulg) con accesorio Nalgon™ suministrado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Asta de copa |
| Diámetro (imperial) | 2 pulg |
| Diámetro (métrico) | 5,08 cm |
| Material | Titanio |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la preparación de liposomas, virus y materiales radioactivos |
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador celular Sonifier™ S-450 |