Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, cubiertas de colocación de vasos de precipitados, compatibilidad con el modelo 2800; configuración: 2 x 250 ml
Para su uso con los baños de ultrasonidos Branson
42.73€ - 163.00€
Especificaciones
Tipo | Cubierta de colocación de vasos de precipitados |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ayuda a colocar los vasos de precipitados de forma segura en el baño |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15328634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-528 |
Vaso de precipitados en baño de limpieza de sobremesa por ultrasonidos, 3 x 250 ml, se ajusta al modelo 3800 |
59.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15398624
|
Branson Ultrasonics™
100-032-527 |
Vaso de precipitados en baño de limpieza de sobremesa por ultrasonidos, 2 x 250 ml, se ajusta al modelo 2800 |
45.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15308634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-518 |
Vaso de precipitados en baño de limpieza ultrasónicos de sobremesa , 2 x 600 ml, se ajusta al modelo 2800 |
45.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15388634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-511 |
Vaso de precipitados en baño de limpieza ultrasónicos de sobremesa , 4 x 600 ml, se ajusta al modelo 5800 |
60.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13413649
|
Branson Ultrasonics™
CPN-246-014 |
Vaso de precipitados en baño de limpieza ultrasónicos de sobremesa , 6 x 600 ml, se ajusta al modelo 8800 |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13483639
|
Branson Ultrasonics™
CPN-246-013 |
Vaso de precipitados en baño de limpieza ultrasónicos de sobremesa , 4 x 600 ml, se ajusta al modelo 5800 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15338634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-520 |
2 vasos de precipitados de 600 ml en el baño de limpieza de ultrasonidos de sobremesa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Para su uso con los baños de ultrasonidos Branson
- Ayuda a colocar los vasos de precipitados de forma segura en el baño
Especificaciones
Cubierta de colocación de vasos de precipitados | |
Ayuda a colocar los vasos de precipitados de forma segura en el baño |