Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, cubiertas de colocación de vasos de precipitados, compatibilidad con el modelo 2800; configuración: 2 x 250 ml
Para su uso con los baños de ultrasonidos Branson
Marca:  Branson Ultrasonics™ 100-032-511
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15388634
  • 60.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con los baños de ultrasonidos Branson
  • Ayuda a colocar los vasos de precipitados de forma segura en el baño
Especificaciones
Especificaciones
Cubierta de colocación de vasos de precipitados
Vaso de precipitados en baño de limpieza ultrasónicos de sobremesa , 4 x 600 ml, se ajusta al modelo 5800
Ayuda a colocar los vasos de precipitados de forma segura en el baño