Learn More
BRAND™ White 96-well PCR Plates
Designed specifically to optimize results when performing quantitative Real Time PCR (qPCR)
Marca: BRAND™ 781357
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
Las tiras y placas de PCR blancas ofrecen resultados significativamente mejores el análisis de señales de fluorescencia y consecuentemente con la cuantificación De ADN replicado
- Sin ARNasa ni ADNasa
- Superficies lisas para optimizar la reproducción de la señal de fluorescencia
- Adecuado para usar en termocicladores comunes
- Dimensiones de pared extrafinas para proporcionar la transferencia térmica óptima y. tiempos de ciclo cortos
- Fabricado en las condiciones más modernas de las salas limpias
- Uniformalmente coloreado con dióxido de titanio (TiO2)
- Codificación alfanumérica en relieve azul y diseño de esquina de corte para facilitar la orientación
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Optimizar los resultados al realizar RT-PCR cuantitativa |
Sin tapa | |
Blanco | |
96 | |
0,2 mL | |
Medio faldón |