Learn More
BRAND™ White Real-Time PCR (qPCR) 96-Well Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY, Standard Profile
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4122342 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Medio faldón
Sin falda
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Incluye unitSize
10034564 Sin falda paquete de 50
10696095 Medio faldón paquete de 50
2 options
Código de producto. 10034564
Marca: BRAND™ 781354
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados específicamente para optimizar los resultados al realizar PCR cuantitativas en tiempo real (qPCR)
Las tiras y placas de PCR blancas ofrecen resultados significativamente mejores el análisis de señales de fluorescencia y consecuentemente con la cuantificación De ADN replicado
  • Sin ARNasa ni ADNasa
  • Superficies lisas para optimizar la reproducción de la señal de fluorescencia
  • Adecuado para usar en termocicladores comunes
  • Dimensiones de pared extrafinas para proporcionar la transferencia térmica óptima y. tiempos de ciclo cortos
  • Fabricado en las condiciones más modernas de las salas limpias
  • Uniformalmente coloreado con dióxido de titanio (TiO2)
  • Codificación alfanumérica en relieve azul y diseño de esquina de corte para facilitar la orientación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Propiedad de unión Untreated
Certificaciones/conformidad DNA, DNase, RNase-free
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase Bagged
Color Blanco
Desechables Single-use
Tipo de producto qPCR 96-well plate
Para utilizar con (equipo) Thermal Cyclers
Estilo de falda Non-skirted
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 0.20 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Non-treated
Volumen total del pocillo (métrico) 0,2 mL
Forma del pocillo Conical Bottom (V-well)
Sin ADNasa Yes
Para utilizar con (aplicación) Optimizar los resultados al realizar RT-PCR cuantitativa
Incluye Sin falda
N.° por paquete 50/Pk.
Perfil Standard
Sin ARNasa Yes