Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 5 a 300 ul
Se utiliza para casi todas las pipetas con código de color amarillo. Las puntas de pipeta BrandTech™ de 5 a 300 μl se han fabricado con polipropileno de alta pureza sin diHEMDA ni oleamidas y están disponibles en versiones estándar o con tipos de retención ultrabaja. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones marcadas a los 50, 100 y 300 μl para una comprobación rápida del volumen.
32.55€ - 52.80€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 5 a 300 μl |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 2,08 in |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15174887
|
BRAND™
732010 |
Universal | A granel |
32.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15144897
|
BRAND™
732030 |
Universal | A granel |
34.65€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15194897
|
BRAND™
732110 |
Universal | Recarga |
52.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15114917
|
BRAND™
732210 |
Universal | Gradilla |
39.15€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15104937
|
BRAND™
732310 |
Retención baja | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Se utilizan para prácticamente todas las pipetas con código de color amarillo.
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases sin abrir están libres de ADNasa, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones en 50, 100 y 300 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones estándar y de retención ultra baja
- Disponibles en un cómodo y ecológico formato de gradilla
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en bandejas de puntas de color gris
Puntas de retención ultra baja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para una tensión superficial baja y una mínima retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad notablemente superior cuando se trabaja con medios de gran importancia
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de baja retención
Especificaciones
De 5 a 300 μl | |
Incolora | |
2,08 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Polipropileno |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
5,3cm | |
Sí | |
50, 100, 300 μl |