Descripción
Se utiliza para prácticamente todas las pipetas con código de color amarillo.
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 50, 100 y 300 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradilla ecológica
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color verde
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea y libre de defectos para una baja tensión superficial y una mínima retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 5 a 300 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2,08 in |
| Longitud (métrico) | 5,3cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja |
| Mostrar más |