Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™ BIO-CERT™, de 5 a 300 ul
Fabricadas en polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de pipeta BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 5 a 300 μl, son estériles y libres de contaminantes biológicos, ADN, RNasa, ATP y endotoxinas. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones a los 50, 100 y 300μl que permiten una evaluación rápida del volumen. Disponibles con retención estándar o ultrabaja.
84.09€ - 101.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 5 a 300 μl |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 2,08 in |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15154907
|
BRAND™
732130 |
Universal | Recarga |
95.35€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15174917
|
BRAND™
732230 |
Universal | Gradilla |
101.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15154937
|
BRAND™
732330 |
Retención baja | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Se utilizan para prácticamente todas las pipetas con código de color amarillo.
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Para pipeteo inverso, placa de lavado y trabajo con pipetas multicanal
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Las graduaciones marcadas en 50, 100 y 300 μl proporcionan una rápida evaluación del volumen
- Disponibles con tipos de retención estándar o ultra baja
- Disponibles en prácticos formatos de gradillas apilables
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en la bandeja de puntas de color gris
Puntas de retención ultra baja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea y sin defectos para ofrecer baja tensión de superficie y baja retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad notablemente superior cuando se trabaja con medios de gran importancia
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
- Alta resistencia química.
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de baja retención.
Especificaciones
De 5 a 300 μl | |
Incolora | |
2,08 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Sí | |
Polipropileno |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
5,3cm | |
Para pipeteo inverso, placa de lavado y trabajo con pipetas multicanal, alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos | |
Bio-Cert™ | |
50, 100, 300 μl |